Learn More
3-Metil-1-pentanol, 99+%
Código de producto. 10755905 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10755905 100 g Frasco de vidrio 100 g
10307851 5 g Frasco de vidrio 5 g
10031744 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10755905 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335321000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 589-35-5 | C6H14O | 102,18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-35-5
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00002937
Clave InChI IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol
PubChem CID 11508
ChEBI CHEBI:87381
Nombre IUPAC 3-metilpentan-1-ol
SMILES CCC(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-pentanol
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8230g/mL
Punto de ebullición 150°C to 154°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.823
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-1-pentanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RU– Solo para uso en investigación