Learn More
3-Metil-1-pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416086 5 g 5 g
11426086 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22356.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 589-35-5 | C6H14O | 102.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-35-5
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL MFCD00002937
Clave InChI IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol
PubChem CID 11508
ChEBI CHEBI:87381
Nombre IUPAC 3-metilpentan-1-ol
SMILES CCC(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-pentanol
Densidad 0.823
Punto de ebullición 151°C to 152°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Índice de refracción 1.418
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1718979
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 98%