Learn More
3-Metil-1-butino, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10698214 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10698214 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10457493 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10698214 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392740100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    150.65€ / 10 ml
    Ahorro 26.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 598-23-2 | C5H8 | 68.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-23-2
Fórmula molecular C5H8
Peso molecular (g/mol) 68.12
Número MDL MFCD00039853
Clave InChI USCSRAJGJYMJFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-methyl, isopentyne, isopropylacetylene, isopropyl acetylene, 3-methylbutyne, 2-methyl-3-butyne, 3-methyl-but-1-yne, 3-methyl,1-butyne
PubChem CID 69019
ChEBI CHEBI:87379
Nombre IUPAC 3-metilbut-1-ino
SMILES CC(C)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-butyne
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.6660g/mL
Punto de ebullición 29.5°C
Temperatura de inflamación -30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHC∽CH
Índice de refracción 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589nm)
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 0.666
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.12
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-1-butyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.