Learn More
3-Metil-1-butino, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470248 25 g 25 g
15460248 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53439.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 598-23-2 | C5H8 | 68.119 g/mol
3-Methyl-1-butyne is a terminal alkyne that under goes hydrosilylation reaction using phenylsilane. 3-Methyl-1-butyne is used as an intermediate for pharmaceuticals, in cosmetics and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metil-1-butina es un alqueno terminal que se somete a una reacción de hidrosililación utilizando fenilsilano. La 3-metil-1-butina se utiliza como intermedio para los productos farmacéuticos, en cosméticos y en investigación química.
Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la luz y al calor. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-23-2
Fórmula molecular C5H8
Peso molecular (g/mol) 68.119
Número MDL MFCD00039853
Clave InChI USCSRAJGJYMJFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-methyl, isopentyne, isopropylacetylene, isopropyl acetylene, 3-methylbutyne, 2-methyl-3-butyne, 3-methyl-but-1-yne, 3-methyl,1-butyne
PubChem CID 69019
ChEBI CHEBI:87379
Nombre IUPAC 3-metilbut-1-ino
SMILES CC(C)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-butyne
Densidad 0.666
Punto de ebullición 30°C
Temperatura de inflamación −30°C (−22°F)
Fórmula lineal (CH3)2CHC≡CH
Índice de refracción 1.374
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Información de solubilidad Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.12
Porcentaje de pureza 97%