Learn More
Alcohol 3-metil-1-butil-d11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1-butyl-d11 Alcohol |
| CAS | 170678-50-9 |
| Fórmula molecular | C5 D11 H O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1-Butan-1,1,2,2,3,4,4,4-d8-ol, 3-(methyl-d3)- (9CI), 3-(Methyl-d3)-1-butan-1,1,2,2,3,4,4,4-d8-ol, 3-Methyl-1-butanol-d11, 3-Methyl-1-butanol-D11, 3-Methyl-1-butyl-d11 Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,4,4,4-octadeuterio-3-(trideuteriometil)butan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 99.216 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.1579 |