Learn More
Alcohol 3-metil-1-butil-1,1-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1-butanol-1,1-D2 |
| CAS | 70907-83-4 |
| Fórmula molecular | C5 D2 H10 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-Butan-1,1-d2-ol, 3-methyl- (9 CI, ACI), 3-Methyl-1-butan-1,1-d2-ol (ACI), 3-Methyl-1-butyl-1,1-d2 alcohol, 3-Methyl-1-butanol-1,1-d2, 3-Methyl-1-butanol-1,1-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6 H,3-4H2,1-2H3/i4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)CC(C)C |
| Nombre IUPAC | 1,1-dideuterio-3-metilbutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 90.1605 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.1014 g/mol |
| Mostrar más |