Learn More
3-Metil-1-butil-1,1,2,2-D4 Alcohol, TRC
Código de producto. 30179398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179398 25 mg 25 miligramos
30179224 10 mg 10 miligramos
30179260 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29436825MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219795-21-7
Fórmula molecular C5 D4 H8 O
Peso molecular (g/mol) 92.173
Sinónimo 1-Butan-1,1,2,2-d4-ol, 3-methyl- (ACI), 3-Methyl-1-butan-1,1,2,2-d4-ol (ACI), 3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 alcohol, 3-Methyl-1-butanol-1,1,2,2-d4, 3-Methyl-1-butanol-1,1,2,2-D4
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetradeuterio-3-metilbutan-1-ol
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 Alcohol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.114