Learn More
3-Metil-1-butanol, mezcla de isómeros, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393187
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
11393187 2500 mL 2.50 litro
11373187 100 mL 100 ml
11383187 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11393187
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13660.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
3-Methyl-1-butanol is used as an active ingredient in banana oil production and Kovac's reagent. It acts as an antifoaming agent. It serves as an intermediate for the manufacture of corrosion inhibitors, flotation aids, fuel and lubricating oil additives, polyvinyl chloride stabilizers, pharmaceuticals, cosmetics, plasticizers, rubber auxiliaries and paint solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-1-butanol se utiliza como ingrediente activo en la producción de aceite de plátano y del reactivo de Kovac. También actúa como agente antiespumante. Sirve como intermedio en la fabricación de inhibidores de la corrosión, flotadores, aditivos para el combustible y el aceite lubricante, estabilizadores de cloruro de polivinilo, productos farmacéuticos, cosméticos, plastificantes, vulcanizadores del caucho y disolventes de pintura.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, benceno, cloroformo, éter de petróleo, ácido acético glacial, acetona y aceites.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-51-3
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00002934
Clave InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nombre IUPAC 3-metilbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-butanol
Nombre de nota mixture of isomers
Punto de fusión -117°C
Densidad 0.809
Punto de ebullición 130°C to 132°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.406
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1105
Beilstein 1718835
Índice Merck 14,5195
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,benzene,chloroform,petroleum ether,glacial acetic acid,acetone and oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%