Learn More
3-Metil-1-butanol, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15229726 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15229726 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15229726 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451660010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-butanol
CAS 123-51-3
Punto de fusión -70.0°C
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 130.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Authentic
Fórmula molecular C5H12O
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4050 to 1.4070
Cantidad 1 L
Residuos después de la evaporación 0.003% max.
Índice Merck 15,5241
Gravedad específica 0.8
Sinónimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, benzene, oils,, chloroform
Clave InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCO
Nombre IUPAC 3-metilbutan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 88.15
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Viscosidad 4.3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza ≥98.5% (GC)
Grado Análisis
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-1-butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.