Learn More
3-Metil-1-butanatiol, TRC
Código de producto. 30481530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481530 10 g 10 g
30472923 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28889510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-31-1
Fórmula molecular C5H12S
Peso molecular (g/mol) 104.21
Sinónimo 2-Methyl-4-butanethiol, 3-Methylbutanethiol, 3-Methylbutyl Mercaptan, Isoamyl Mercaptan, Isoamyl Sulfhydrate, Isopentanethiol, Isopentyl Mercaptan, Isopentylthiol, iso-Amyl Mercaptan
Nombre IUPAC 3-metilbutano-1-tiol
SMILES CC(C)CCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-butanethiol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.066