Learn More
3-Metil-1-butanatiol, TRC
Product Code. 30472923
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Unit Size:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30472923 1 g 1 g
30481530 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30472923 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2888951G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 541-31-1
Fórmula molecular C5H12S
Peso molecular (g/mol) 104.21
Sinónimo 2-Methyl-4-butanethiol, 3-Methylbutanethiol, 3-Methylbutyl Mercaptan, Isoamyl Mercaptan, Isoamyl Sulfhydrate, Isopentanethiol, Isopentyl Mercaptan, Isopentylthiol, iso-Amyl Mercaptan
Nombre IUPAC 3-metilbutano-1-tiol
SMILES CC(C)CCS
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-butanethiol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.066