Learn More
3-metil-1-bencil-piperazina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1-benzyl-piperazine-d4 |
| CAS | 1794752-53-6 |
| Fórmula molecular | C12H14D4N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-1-(phenylmethyl)-piperazine-d4, 1-Benzyl-3-methyl-piperazine-d4, 3-Methyl-1-(phenylmethyl)piperazine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2/c1-11-9-14(8-7-13-11)10-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,13H,7-10H2,1H3/i7D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CN(Cc2ccccc2)C([2H])([2H])C(C)N1 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-2,2,5,5-tetradeuterio-3-metilpiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 194.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1721 |