Learn More
3-metil-1-(4-sulfofenil)-2-pirazolin-5-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazolin-5-one |
| CAS | 89-36-1 |
| Fórmula molecular | C10H10N2O4S |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 4-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonic Acid, 1-(4-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 1-(4'-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 1-(p-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 1-(p-Sulfophenyl)-3-methylpyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-(4-sulfophenyl)-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-(4-sulfophenyl)pyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-(4'-sulfophenyl)-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-(p-sulfophenyl)-2-pyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-(p-sulfophenyl)-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone-4'-sulfonic Acid, 4-(3-Methyl-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yl)benzenesulfonic Acid, NSC 26429, NSC 4752, Pyrazoline G, p-(3-Methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulfonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O4S/c1-7-6-10(13)12(11-7)8-2-4-9(5-3-8)17(14,15)16/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,15,16) |
| SMILES | Cc1cc(O)n(n1)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 254.26 |