Learn More
3-metil-1,3-butanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1,3-butanediol |
| CAS | 2568-33-4 |
| Fórmula molecular | C5H12O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-3-methylbutane, 2-Methyl-2,4-butanediol, 3-Hydroxy-3-methylbutan-1-ol, 3-Hydroxy-3-methylbutanol, 3-Methyl-1,3-butylene glycol, Isopentyl diol, Isoprene glycol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(O)CCO |
| Nombre IUPAC | 3-metilbutano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 104.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0837 |