Learn More
3-Metil-1,3,5-pentanetriol (grado técnico), TRC
Código de producto. 30483475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483475 1 g 1 g
30479881 100 mg 100 miligramos
30479749 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3204201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7564-64-9
Fórmula molecular C6 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 134.17
Sinónimo 3-Hydroxy-3-methylpentane-1,5-diol, 3-Methyl-1,3,5-pentanetriol, NSC 361412, Petriol
Nombre IUPAC 3-metilpentano-1,3,5-triol
SMILES CC(O)(CCO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1,3,5-pentanetriol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O3/c1-6(9,2-4-7)3-5-8/h7-9H,2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0943