Learn More
3-Metil-1-(2-nitro-fenil)-piperazina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10391370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10391370 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10391370 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00087DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-methyl-1-(2-nitro-phenyl)-piperazine
CAS 398470-53-6
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H15N3O2
Número MDL MFCD00448002
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-methyl-1-2-nitrophenyl piperazine, 3-methyl-1-2-nitro-phenyl-piperazine, 3-methyl-1-2-nitro-phenyl piperazine, acmc-1aien, 1-2-nitrophenyl-3-methylpiperazine, piperazine,3-methyl-1-2-nitrophenyl
Clave InChI JLCKZYKOWUVIPC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1CN(CCN1)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 3-metil-1-(2-nitrofenil)piperazina
Peso molecular (g/mol) 221.26
PubChem CID 2833123
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.26
Porcentaje de pureza 95%