Learn More
3-Metil-1,2-dihidropiridin-2-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10454173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10454173 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10454173 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD09405DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 1003-56-1
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Clave InChI MVKDNXIKAWKCCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methylpyridine, 3-methyl-2-pyridone, 3-methylpyridin-2 1h-one, 3-methyl-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinone, unii-vm19fn4hhv, 3-methyl-2-hydroxypyridine, 3-methyl-2 1h-pyridinone
PubChem CID 70481
Nombre IUPAC 3-metil-1H-piridin-2-ona
SMILES CC1=CC=CNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1, 2-dihydropyridin-2-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 97%