Learn More
3-Metil-1,2-ciclopentanodiona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10387450 10 g 10 g
10022270 50 g 50 g
10720955 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10387450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176460100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 765-70-8 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-70-8
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.13
Número MDL MFCD00001417
Clave InChI OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone
PubChem CID 61209
Nombre IUPAC 3-metilciclopentano-1,2-diona
SMILES CC1CCC(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105.0°C to 110.0°C
Color Blanco
Densidad 100g/mL
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 07, I, 310
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo