Learn More
3-Metil-1,2-ciclopentanediol, mezcla de diastereómeros, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11464397
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464397 1 g 1 g
11474397 5 g 5 g
11484397 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20440.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27583-37-5
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00019285
Clave InChI KANFKJUPLALTDB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, 1,2-cyclopentanediol, 3-methyl, 3-methylcyclopentan-1,2-diol, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, mixture of diastereomers, 3-methylcyclopentanediol, acmc-20an1b, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol #, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol mixture of isomers
PubChem CID 33945
Nombre IUPAC 3-Metilciclopentano-1,2-diol
SMILES CC1CCC(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1,2-cyclopentanediol
Nombre de nota mixture of diastereomers
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 95%