Learn More
3-metil-1,2-bencenodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylcatechol |
| CAS | 488-17-5 |
| Fórmula molecular | C7 H8 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,2-Dihydroxy-3-methylbenzene, 2,3-Dihydroxytoluene, 2,3-Toulenediol, 3-Methyl-1,2-benzenediol, 3-Methylpyrocatechol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(O)c1O |
| Nombre IUPAC | 3-metilbenceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 124.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0524 |