Learn More
3-metil-1,2-bencenodiol, TRC
Código de producto. 30484033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30484033 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30484033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM290505500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylcatechol
CAS 488-17-5
Fórmula molecular C7 H8 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,2-Dihydroxy-3-methylbenzene, 2,3-Dihydroxytoluene, 2,3-Toulenediol, 3-Methyl-1,2-benzenediol, 3-Methylpyrocatechol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
SMILES Cc1cccc(O)c1O
Nombre IUPAC 3-metilbenceno-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 124.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0524