Learn More
3-metil-1,2,4-triazolo[3,4-a]ftalazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazine |
| CAS | 20062-41-3 |
| Fórmula molecular | C10 H8 N4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N4/c1-7-12-13-10-9-5-3-2-4-8(9)6-11-14(7)10/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1nnc2c3ccccc3cnn12 |
| Nombre IUPAC | 3-metil-[1,2,4]triazolo[3,4-a]ftalazina |
| Peso molecular (g/mol) | 184.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0749 |