Learn More
3-Metil-1,2,3-butanerotricarboxílico éster trimetílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1,2,3-butanetricarboxylic Acid Trimethyl Ester |
| CAS | 114701-91-6 |
| Fórmula molecular | C11 H18 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-1,2,3-butanetricarboxylic Acid 1,2,3-Trimethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18O6/c1-11(2,10(14)17-5)7(9(13)16-4)6-8(12)15-3/h7H,6H2,1-5H3 |
| SMILES | COC(=O)CC(C(=O)OC)C(C)(C)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | Trimetil 3-metilbutano-1,2,3-tricarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 246.257 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.11 |