Learn More
Adipato de 3-metil-1-(2-(1-piperidinil)fenil)butilamina (1:3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1-(2-(1-piperidinyl)phenyl)butylamine Adipate (1:3) |
| CAS | 1262393-01-0 |
| Fórmula molecular | C16H26N2.3 x C6H10O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-1-(2-(1-piperidinyl)phenyl)butylamine Adipic Acid, 3-Methyl-1-(2-(1-piperidinyl)phenyl)butylammonium Adipate, Hexanedioic Acid compd. with alpha-(2-Methylpropyl)-2-(1-piperidinyl)benzenemethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26N2.C6H10O4/c1-13(2)12-15(17)14-8-4-5-9-16(14)18-10-6-3-7-11-18;7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h4-5,8-9,13,15H,3,6-7,10-12,17H2,1-2H3;1-4H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)CC(N)c1ccccc1N2CCCCC2.OC(=O)CCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido hexanodioico;3-metil-1-(2-piperidin-1-ilfenil)butan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 392.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.2675 |