Learn More
3-metil-1,1-difenilurea, Mikromol™
Código de producto. 30050421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050421 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050421 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1480.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-metil-1,1-difenilurea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1,1-diphenylurea
CAS 13114-72-2
Nombres de analitos o componentes 3-Methyl-1,1-diphenylurea
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Temozolomide Related Compound B, 3-Methyl-1,1-diphenylurea, Temozolomide Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O/c1-15-14(17)16(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,15,17)
SMILES CNC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 3-metil-1,1-difenilurea
Peso molecular (g/mol) 226.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1106 g/mol