Learn More
3-Clorhidrato de 3-Metoxitirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxytyrosine hydrochloride |
| CAS | 91013-37-5 |
| Fórmula molecular | C10H13NO4 . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Tyrosine, 3-methoxy-, hydrochloride (7CI), 3-Methoxy-DL-tyrosine monohydrochloride, 3-Methoxy-4-hydroxy-DL-phenylalanine hydrochloride, 3-O-Methyl-DL-DOPA hydrochloride, DL-4-Hydroxy-3-methoxyphenylalanine hydrochloride, 2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)propanoic acid hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO4.ClH/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14;/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14);1H |
| SMILES | Cl.COc1cc(CC(N)C(=O)O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propanoico; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 247.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.0611 |