Learn More
3-Methoxytyramine, MedChemExpress
Código de producto. 16424926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16424926 100 mg 100 miligramos
16461576 500 mg 500 miligramos
16429855 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16424926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103638A
MedChemExpress 3-Methoxytyramine, a well known extracellular metabolite of 3-hydroxytyramine/dopamine, is a neuromodulator.
3-Methoxytyramine, a well known extracellular metabolite of 3-hydroxytyramine/dopamine, is a neuromodulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxytyramine
CAS 554-52-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H13NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-O-methyl Dopamine
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (49.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2 mg/mL (11.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(CCN)C=C1OC
Peso molecular (g/mol) 167.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation