Learn More
3-Methoxytyramine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16451576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451576 500 mg 500 miligramos
16431029 1 g 1 g
16419855 250 mg 250 miligramos
16414926 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16451576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103638
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress 3-Methoxytyramine hydrochloride is an inactive metabolite of dopamine which can activate trace amine associated receptor 1 (TAAR1).
3-Methoxytyramine hydrochloride is an inactive metabolite of dopamine which can activate trace amine associated receptor 1 (TAAR1).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxytyramine hydrochloride
CAS 1477-68-5
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H14ClNO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-O-methyl Dopamine hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (490.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES COC1=C(O)C=CC(CCN)=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 203.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.67
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation