Learn More
3-metoxitolueno-alfa,alfa,alfa-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methoxy-3-methylbenzene-D3 (3-methyl-D3) |
| CAS | 20369-34-0 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H7 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene, 1-methoxy-3-(methyl-d3)- (9 CI), Anisole, m-methyl-d3- (7 CI), 1-Methoxy-3-(trideuteriomethyl)benzene, 3-(Methyl-d3)-1-methoxybenzene, 3-Methoxytoluene-α,α,α-d3, 1-Methoxy-3-(methyl-d3)benzene, 1-Methoxy-3-methylbenzene-d3, 1-Methoxy-3-methylbenzene-D3 (3-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10O/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6 H,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1cccc(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-3-(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 125.1829 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.092 g/mol |
| Mostrar más |