Learn More
3-Metoxitiofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369469 1 g 1 g
11483384 5 g 5 g
11493384 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10648.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15570-12-4 | C7H8OS | 140.2 g/mol
3-Methoxythiophenol is used in the preparation of allenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metoxitiofenol se utiliza en la preparación de alenos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en metanol, benceno, hexano, tolueno y diclorometano.
Notas
Almacenar bajo gas inerte seco. Es sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15570-12-4
Fórmula molecular C7H8OS
Peso molecular (g/mol) 140.2
Número MDL MFCD00004841
Clave InChI QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxythiophenol, 3-methoxybenzenthiol, 3-methoxy thiophenol, m-methoxythiophenol, 3-mercaptoanisole, benzenethiol, 3-methoxy, m-methoxybenzenethiol, 3-methoxy-benzenethiol, 3-methoxybenzene-1-thiol, meta-methoxybenzenethiol
PubChem CID 84989
Nombre IUPAC 3-metoxibencenotiol
SMILES COC1=CC(=CC=C1)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxythiophenol
Densidad 1.136
Punto de ebullición 225°C to 227°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5865
Cantidad 1 g
Beilstein 2041496
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in methanol,benzene,hexane,toluene and dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.21
Porcentaje de pureza 98%