Learn More
3-Metoxitiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465037 5 g 5 g
11455037 1 g 1 g
11475037 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21940.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17573-92-1 | C5H6OS | 114.162 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17573-92-1
Fórmula molecular C5H6OS
Peso molecular (g/mol) 114.162
Número MDL MFCD00043894
Clave InChI RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 3-methoxy, 3-methoxy-thiophene, pubchem8863, acmc-1bow6, 3-methoxythiophene, ksc491i4p, bidd:gt0411
PubChem CID 140249
Nombre IUPAC 3-metoxitiofeno
SMILES COC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxythiophene
Densidad 1.147
Punto de ebullición 60°C to 61°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.532
Cantidad 5 g
Número UN UN3271
Beilstein 106404
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza 99%