Learn More
3-Metoxitiofeno, 98%
Código de producto. 10188362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Packungsgröße:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase Packungsgröße
10188362 1 g Frasco de vidrio 1 g
10548663 5 g Frasco de vidrio 5 g
13488538 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10188362 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 381680010
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 17573-92-1 | C5H6OS| 114,17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17573-92-1
Fórmula molecular C5H6OS
Peso molecular (g/mol) 114.17
Número MDL MFCD00043894
Clave InChI RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 3-methoxy, 3-methoxy-thiophene, pubchem8863, acmc-1bow6, 3-methoxythiophene, ksc491i4p, bidd:gt0411
PubChem CID 140249
Nombre IUPAC 3-metoxitiofeno
SMILES COC1=CSC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Methoxythiophene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Densidad 1.1430g/mL
Punto de ebullición 80.0°C to 82.0°C (65.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5300 to 1.5320 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.143
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxythiophene
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Líquido inflamable Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RU– Solo para uso en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.