Learn More
Ácido 3-metoxitiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10603255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10603255 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10431934 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10603255 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68601CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 60166-83-8
Fórmula molecular C6H6O3S
Peso molecular (g/mol) 158.17
Número MDL MFCD01316613
Clave InChI LSSMRBBQCHSDNS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1483475
Nombre IUPAC ácido 3-metoxitiofeno-2-carboxílico
SMILES COC1=C(SC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-carboxy-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenecarboxylic acid, 3-methoxy-2-thienylcarboxlic acid, 3-methoxythiophene carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,3-methoxy, 2-thiophenecarboxylic acid,3-methoxy, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophene carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.18
Porcentaje de pureza 97%