Learn More
3-Metoxitiofeno-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476827 250 mg 250 miligramos
15466827 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33940.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 35134-07-7 | C6H6O2S | 142.17 g/mol
3-Methoxythiophene-2-carboxaldehyde is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metoxitiofeno-2-carboxaldehído se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire y de los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35134-07-7
Fórmula molecular C6H6O2S
Peso molecular (g/mol) 142.17
Número MDL MFCD01571098
Clave InChI KGJDTMQUUPIAEF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 588315
Nombre IUPAC 3-metoxitiofeno-2-carbaldehído
SMILES COC1=C(SC=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxythiophene-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3-methoxy-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thenaldehyde, 2-formyl-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenealdehyde, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-methoxy-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde #
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza 97%