Learn More
3-metoxitiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10452104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10452104 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10209643 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10452104 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68604DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 35134-07-7
Fórmula molecular C6H6O2S
Peso molecular (g/mol) 142.17
Número MDL MFCD01571098
Clave InChI KGJDTMQUUPIAEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thenaldehyde, 2-formyl-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenealdehyde, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-methoxy-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde #
PubChem CID 588315
Nombre IUPAC 3-metoxitiofeno-2-carbaldehído
SMILES COC1=C(SC=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxythiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza 97%