Learn More
3-Metoxitiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485487 1 g 1 g
15495487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32734.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 64559-06-4 | Molecular Formula: C8H9NOS | Molecular Weight: 167.226 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64559-06-4
Fórmula molecular C8H9NOS
Peso molecular (g/mol) 167.226
Número MDL MFCD04627361
Clave InChI LQSZSWBMLMGWPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxythiobenzamide, 3-methoxybenzothioamide, 3-methoxy-thiobenzamide, benzenecarbothioamide,3-methoxy, amino 3-methoxyphenyl methane-1-thione, 3-methoxybenzene-1-carbothioamide, acmc-20an1d, #, benzenecarbothioamide, 3-methoxy
PubChem CID 2060838
Nombre IUPAC 3-metoxibencenocarbotioamida
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxythiobenzamide
Punto de fusión 96°C to 100°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.23
Porcentaje de pureza 97%