Learn More
(3-metoxitien-2-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10462104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10462104 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10317014 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10462104 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68613DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 946409-37-6
Fórmula molecular C6H9NOS
Peso molecular (g/mol) 143.20
Número MDL MFCD11841071
Clave InChI GDDVAKBOBBYCLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxythien-2-yl methylamine, 3-methoxythiophen-2-yl methanamine, 2-aminomethyl-3-methoxythiophene, 1-3-methoxythiophen-2-yl methanamine, 3-methoxy-2-thienyl methylamine, 3-methoxy-2-thiophenyl methanamine, 3-methoxy-2-thienyl methyl amine
PubChem CID 43811049
Nombre IUPAC (3-metoxitiofen-2-il)metanamina
SMILES COC1=C(CN)SC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Methoxythien-2-yl)methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.21
Porcentaje de pureza 95%