Learn More
3-metoxisulfolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxysulfolane |
| CAS | 20627-66-1 |
| Fórmula molecular | C5H10O3S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Tetrahydro-3-methoxythiophene 1,1-Dioxide, 3-Methoxytetrahydrothiophene 1,1-Dioxide, 3-Methoxythiolane 1,1-Dioxide, NSC 147303, Tetrahydro-3-methoxythiophene 1,1-Dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3S/c1-8-5-2-3-9(6,7)4-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | COC1CCS(=O)(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 1,1-dióxido de 3-metoxitiolano |
| Peso molecular (g/mol) | 150.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0351 |