Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-metoxiquinolina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440906 1 g 1 g
15450906 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54211.03
Solicitar formato a granel o personalizado
3-Methoxyquinoline-5-boronic acid pinacol ester is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 3-metoxiquinolina-5-borónico se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 881656-35-5
Fórmula molecular C16H20BNO3
Peso molecular (g/mol) 285.15
Número MDL MFCD20527212
Clave InChI MGEKTRDPBDREKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyquinoline-5-boronic acid pinacol ester, 3-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-quinoline, 3-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 3-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl-quinoline
PubChem CID 68783972
Nombre IUPAC 3-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
SMILES COC1=CN=C2C=CC=C(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyquinoline-5-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.15
Porcentaje de pureza 96%