Learn More
3-metoxipiridin-2-ol, TRC
Código de producto. 30466703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466703 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30466703 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2280002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-methoxypyridin-2-ol
CAS 20928-63-6
Fórmula molecular C6H7NO2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO2/c1-9-5-3-2-4-7-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8)
SMILES COc1cccnc1O
Nombre IUPAC 3-metoxipiridin-2-ol
Peso molecular (g/mol) 125.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0477