Learn More
3'-Methoxypuerarin, MedChemExpress
Código de producto. 16401668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16401668 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16401668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1978
MedChemExpress 3'-Methoxypuerarin (3'-MOP) is an isoflavone extracted from radix puerariae that shows neuron protection activity.
3'-Methoxypuerarin (3'-MOP) is an isoflavone extracted from radix puerariae that shows neuron protection activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Methoxypuerarin
CAS 117047-07-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22O10
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (560.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=COC3=C([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@H]4O)O)CO)C(O)=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 446.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.4
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation