Learn More
3-Metoxipropilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11401107 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 11401107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24095.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxypropylamine
CAS 5332-73-0
Punto de fusión <-70°C
Densidad 0.872
Punto de ebullición 117°C to 119°C
Temperatura de inflamación 27°C (81°F)
Olor Amine-like
Fórmula molecular C4H11NO
Índice de refracción 1.4175
Número MDL MFCD00014831
Cantidad 250 mL
Número UN UN2734
Beilstein 878144
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Sinónimo 3-methoxypropylamine, 1-propanamine, 3-methoxy, 1-amino-3-methoxypropane, 3-aminopropyl methyl ether, 3-methyoxypropylamine, 3-methoxy-n-propylamine, 3-methoxy-1-propanamine, propylamine, 3-methoxy, 3-mpa, propanolamine methyl ether
Clave InChI FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCCN
Nombre IUPAC 3-metoxipropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 89.14
PubChem CID 1672
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxypropylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxypropylamine