Learn More
Thermo Scientific™ 3-metoxipropilamina, 99 %
Código de producto. 11491097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491097 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 11491097 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B24095.AU
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 5332-73-0 | C4H11NO | 89.14 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 5332-73-0
Punto de fusión <-70°
Densidad 0.872
Punto de ebullición 117-119°
Temperatura de inflamación 27°(81°F)
Fórmula molecular C4H11NO
Número MDL MFCD00014831
Cantidad 1000 mL
Número UN UN2734
Sinónimo 1-Amino-3-methoxypropane;
Clave InChI FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCCN
Nombre IUPAC 3-metoxipropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 89.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido