Learn More
Isotiocianato de 3-metoxipropilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11482238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482238 25 g 25 g
11472238 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15216.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17702-11-3
Fórmula molecular C5H9NOS
Peso molecular (g/mol) 131.193
Número MDL MFCD00022063
Clave InChI UKVFWFDXYBLOLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxypropyl isothiocyanate, 3-methoxypropylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-propane, propane,1-isothiocyanato-3-methoxy, propane, 1-isothiocyanato-3-methoxy, 3-methoxypropanisothiocyanate, acmc-1bu13, 3-methoxy-n-propyl isothiocyanate, 3-methoxpropyl isothiocyanate, #
PubChem CID 140274
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3-metoxipropano
SMILES COCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxypropyl isothiocyanate
Densidad 1.03
Punto de ebullición 119°C to 120°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.503
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 1751281
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.2
Porcentaje de pureza 98%