Learn More
3-Metoxipropil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10327504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10327504 10 g 10 g
10001894 50 g 50 g
10729425 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10327504 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL04220EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 17702-11-3
Fórmula molecular C5H9NOS
Peso molecular (g/mol) 131.193
Número MDL MFCD00022063
Clave InChI UKVFWFDXYBLOLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxypropyl isothiocyanate, 3-methoxypropylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-propane, propane,1-isothiocyanato-3-methoxy, propane, 1-isothiocyanato-3-methoxy, 3-methoxypropanisothiocyanate, acmc-1bu13, 3-methoxy-n-propyl isothiocyanate, 3-methoxpropyl isothiocyanate, #
PubChem CID 140274
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3-metoxipropano
SMILES COCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxypropyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.2
Porcentaje de pureza 97%