Learn More
3-metoxipropionitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxypropionitrile |
| CAS | 110-67-8 |
| Fórmula molecular | C4H7NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3 |
| SMILES | COCCC#N |
| Nombre IUPAC | 3-metoxipropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 85.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.0528 |