Learn More
3-Metoxipropionitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347116 100 mL 100 ml
11357116 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07055.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-67-8 | C4H7NO | 85.106 g/mol
3-Methoxypropionitrile is used as a component in high power lithium ion batteries. It is used as pharmaceutical intermediates. It acts as a good solvent for plastic polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metoxipropionitrilo se utiliza como componente en baterías de iones de litio de alta potencia. Se usa como intermedio farmacéutico. Actúa como un buen disolvente para polímeros plásticos.
Solubilidad
Soluble en agua. (540 g/l) a 25 °C.
Notas
Sensible a la humedad. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes, los ácidos fuertes y las bases fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-67-8
Fórmula molecular C4H7NO
Peso molecular (g/mol) 85.106
Número MDL MFCD00001958
Clave InChI OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxypropionitrile, propanenitrile, 3-methoxy, 2-cyanoethyl methyl ether, 3-methoxypropylnitrile, beta-methoxypropionitrile, 1-cyano-2-methoxyethane, propionitrile, 3-methoxy, 3-methoxypropannitril, 3-methoxypropiononitrile, beta-methyoxypropionitrile
PubChem CID 61032
Nombre IUPAC 3-metoxipropanonitrilo
SMILES COCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxypropionitrile
Punto de fusión -63°C
Densidad 0.938
pH 6.8
Punto de ebullición 164°C to 165°C
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Olor Weak
Índice de refracción 1.403
Cantidad 100 mL
Beilstein 1739284
Información de solubilidad Soluble in water. (540g/L) at 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.11
Porcentaje de pureza 99%