Learn More
3-Metoxipropionitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10347181 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10707592 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10197463 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10347181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 257441000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-67-8 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-67-8
Fórmula molecular C4H7NO
Peso molecular (g/mol) 85.11
Número MDL MFCD00001958
Clave InChI OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxypropionitrile, propanenitrile, 3-methoxy, 2-cyanoethyl methyl ether, 3-methoxypropylnitrile, beta-methoxypropionitrile, 1-cyano-2-methoxyethane, propionitrile, 3-methoxy, 3-methoxypropannitril, 3-methoxypropiononitrile, beta-methyoxypropionitrile
PubChem CID 61032
Nombre IUPAC 3-metoxipropanonitrilo
SMILES COCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxypropionitrile
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -62.9°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9380g/mL
Punto de ebullición 164.0°C to 165.0°C
Temperatura de inflamación 66°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2CH2CN
Índice de refracción 1.4020 to 1.4040
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.938
Información de solubilidad Solubility in water: 335g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido