Learn More
3-Ácido metoxipropiónico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15284288 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15284288 10 mL 10 ml
15294288 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15284288 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453320100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2544-06-1 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2544-06-1
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.11
Clave InChI YSIKHBWUBSFBRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 134442
Nombre IUPAC ácido 3-metoxipropanoico
SMILES COCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxypropionic acid
Densidad 1.1080g/mL
Punto de ebullición 116.0°C (9.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 1.108
Sinónimo 3-methoxypropionic acid, propanoic acid, 3-methoxy, propanoic acid, methoxy, m-peg1-acid, propanoic acid,methoxy, acmc-1aiwk, 3-methoxy-propionic acid, #, propanoic acid,3-methoxy, .beta.-methoxypropionic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 97+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxypropionic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.