Learn More
Ácido 3-metoxipropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxypropanoic Acid |
| CAS | 2544-06-1 |
| Fórmula molecular | C4H8O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Methoxypropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O3/c1-7-3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | COCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-metoxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 104.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0473 |